Principaux documents
R855138
N-CYCLOHEXYL-6-PHENYLTHIENO(2,3-D)PYRIMIDIN-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.436
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.