Principaux documents
R854948
2-{[3-ALLYL-5-(4-FLUOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(4-ETHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22FN3O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
495.599
Numéro MDL:
Autres remarques