Principaux documents
R854425
ETHYL 2-({[(3-ALLYL-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-6-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H31N3O4S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
557.758
Numéro MDL:
Autres remarques