Principaux documents
R852759
ETHYL 2-({[(1-PHENYL-1H-TETRAAZOL-5-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)-5,6,7,8-TETRAHYDRO-4H-CYCLOHEPTA[B]THIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23N5O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.577
Numéro MDL:
Autres remarques