Principaux documents
R852554
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-{[5-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H23N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
541.652
Numéro MDL:
Autres remarques