Principaux documents
R852279
3-ALLYL-5-(4-FLUOROPHENYL)-2-({2-[1-(2-FLUOROPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL]-2-OXOETHYL}SULFANYL)THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H23F2N3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
547.65
Numéro MDL:
Autres remarques