R850756
N-(3-CYANO-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIEN-2-YL)-2-[(4-OXO-3-PHENYL-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H22N4O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.683
Numéro MDL:
Autres remarques