Principaux documents
R849871
4-((5Z)-5-{[3-(2-METHYL-4-PROPOXYPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)BUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H27N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.662
Numéro MDL:
Autres remarques