Documents
R849588
ISOBUTYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-7-METHYL-3-OXO-2-[(2E)-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H30N2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.647
Numéro MDL:
Autres remarques