Documents
R849537
ISOBUTYL (2E)-5-[4-(ACETYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-2-(3-BROMOBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H27BrN2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
599.505
Numéro MDL:
Autres remarques