Principaux documents
R845981
ETHYL (2Z)-5-[4-(ACETYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]-2-[1-(4-CHLOROBENZYL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C34H28ClN3O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
658.135
Numéro MDL:
Autres remarques