Principaux documents
R845205
3-{(5Z)-5-[(3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL}PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H22ClN3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.097
Numéro MDL:
Autres remarques