Principaux documents
R841110
3-BROMO-4-HYDROXY-5-METHOXYBENZALDEHYDE [3-METHYL-2,6-DIOXO-7-(2-PHENOXYETHYL)-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H21BrN6O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
529.354
Numéro MDL:
Autres remarques