Principaux documents
R841056
2-HYDROXYBENZALDEHYDE [3-METHYL-2,6-DIOXO-7-(2-PHENOXYETHYL)-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H20N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.431
Numéro MDL:
Autres remarques