R840750
4-{[(E)-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.513
Numéro MDL:
Autres remarques