Principaux documents
R840297
4-({(E)-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17F3N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.432
Numéro MDL:
Autres remarques