Principaux documents
R840114
4-({(E)-[4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYPHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H26N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.585
Numéro MDL:
Autres remarques