R838594
2-(BENZYLSULFANYL)-3-(4-CHLOROPHENYL)-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H19ClN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
439.002
Numéro MDL:
Autres remarques