R838543
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(4-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H30N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.641
Numéro MDL:
Autres remarques