Principaux documents
R838187
8-(1-AZEPANYL)-7-[2-(1,3-BENZOXAZOL-2-YLSULFANYL)ETHYL]-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H24N6O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.528
Numéro MDL:
Autres remarques