Principaux documents
R837474
1-(7-BENZYL-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)-4-PIPERIDINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
10MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C19H22N6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.426
Numéro MDL:
90,30 $