R836958
7-(2-CHLOROBENZYL)-8-[4-(3-CHLOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL]-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22Cl2N6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
485.377
Numéro MDL:
Autres remarques