Principaux documents
R836869
8-BROMO-7-(2-ETHOXYETHYL)-3-METHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
10MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H13BrN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.144
Numéro MDL:
90,30 $