Principaux documents
R836818
7-HEXYL-1,3-DIMETHYL-8-((1-NAPHTHYLMETHYL)THIO)-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H28N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.58
Numéro MDL:
Autres remarques