Principaux documents
R835056
ETHYL 2-[2-(2-FLUOROPHENYL)-4-HYDROXY-3-(4-METHYLBENZOYL)-5-OXO-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21FN2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.519
Numéro MDL:
Autres remarques