Principaux documents
R834831
6-[4-(ALLYLOXY)PHENYL]-5-(4-FLUOROBENZOYL)-4-HYDROXY-4-(TRIFLUOROMETHYL)TETRAHYDRO-2(1H)-PYRIMIDINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18F4N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.382
Numéro MDL:
Autres remarques