Documents
R834793
4-HYDROXY-6-(3-NITROPHENYL)-5-(2-THIENYLCARBONYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)TETRAHYDRO-2(1H)-PYRIMIDINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12F3N3O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.35
Numéro MDL:
Autres remarques