R834513
5-(4-CHLOROBENZOYL)-4-HYDROXY-6-(3-PHENOXYPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)TETRAHYDRO-2(1H)-PYRIMIDINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H18ClF3N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
490.87
Numéro MDL:
Autres remarques