R833576
(2E)-2-[5-BROMO-1-(4-METHYLBENZYL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE][1,3]THIAZOLO[3,2-A]BENZIMIDAZOL-3(2H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H16BrN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.393
Numéro MDL:
Autres remarques