Principaux documents
R833509
11-{(5Z)-5-[1-(4-METHYLBENZYL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL}UNDECANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H34N2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.744
Numéro MDL:
Autres remarques