R832480
(5Z)-5-[(3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]-3-PROPYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H24ClN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
546.115
Numéro MDL:
Autres remarques