R831689
3-[(E)-(2-(4-BUTOXYPHENYL)-6-OXO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-5(6H)-YLIDENE)METHYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H21N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.506
Numéro MDL:
Autres remarques