Principaux documents
R828769
1-[4-(3-FLUORO-4-METHOXYBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-2-ISOPENTYL-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H34FN5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
499.637
Numéro MDL:
Autres remarques