Principaux documents
R828637
2-BUTYL-1-[4-(3-FLUORO-4-METHOXYBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H32FN5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
485.61
Numéro MDL:
Autres remarques