Principaux documents
R828289
ET 3-(4-CYANO-3-ME-1-(4-MORPHOLINYL)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOL-2-YL)PROPANOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.462
Numéro MDL:
Autres remarques