Documents
R828165
2-ETHYL-1-[4-(3-FLUORO-4-METHOXYBENZYL)-1-PIPERAZINYL]-3-METHYLPYRIDO[1,2-A]BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H28FN5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
457.556
Numéro MDL:
Autres remarques