Principaux documents
R827819
3-ME-1-((2-(1-PIPERIDINYL)ETHYL)AMINO)PYRIDO(1,2-A)BENZIMIDAZOLE-4-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
333.44
Numéro MDL:
Autres remarques