Principaux documents
R827223
3-(4-BROMOPHENYL)-2-((2-METHYLBENZYL)THIO)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17BrN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.362
Numéro MDL:
Autres remarques