Principaux documents
R826944
2-((3-METHOXYBENZYL)THIO)-3-(4-METHOXYPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.491
Numéro MDL:
Autres remarques