Key Documents
R826227
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(2-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19ClFN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.017
Numéro MDL:
Autres remarques