Principaux documents
R826170
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-{[2-(4-METHOXYPHENYL)-2-OXOETHYL]SULFANYL}-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21ClN2O3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
497.039
Numéro MDL:
Autres remarques