Documents
R826030
2-{[5-(4-TERT-BUTYLPHENYL)-4-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(3-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H30N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.64
Numéro MDL:
Autres remarques