Principaux documents
R824801
METHYL (2E)-2-(3-METHOXYBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-5-(2-THIENYL)-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.57
Numéro MDL:
Autres remarques