Principaux documents
R824291
N'-(2-(1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YL)-1-METHYLETHYLIDENE)-2-METHYL-3-FUROHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.319
Numéro MDL:
Autres remarques