Principaux documents
R823368
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYL)-2-PHENYL-4-QUINAZOLINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.4
Numéro MDL:
Autres remarques