Principaux documents
R822906
2-CHLORO-N-(4-CHLORO-3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H6Cl2F3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.055
Numéro MDL:
Autres remarques