Principaux documents
R821624
2-(4-(4-FLUOROPHENYL)-1-PIPERAZINYL)-N-(3-NITROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19FN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.376
Numéro MDL:
Autres remarques