Principaux documents
R821233
N'-(1-(3-NITROPHENYL)ETHYLIDENE)-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1H-INDAZOLE-3-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N5O3
Poids moléculaire :
327.346
Numéro MDL:
Autres remarques