Documents
R816000
2-CHLORO-6-FLUOROBENZALDEHYDE (6-TERT-PENTYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24ClFN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.979
Numéro MDL:
Autres remarques