Key Documents
R815888
3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE (6-TERT-PENTYL-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H30N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.596
Numéro MDL:
Autres remarques